Learn More
Grant Instruments Stacking Kit
Codice prodotto. 30274372
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
2 Rollers
3 Rollers
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
30274372 3 Rollers Pezzo
30274355 2 Rollers Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30274372 Fornitore Grant Instruments N. del fornitore CTR SK3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    304.00€
    283.44€ / pezzi 1
    Risparmia 20.56€
    6% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Stacking kit for CTR-6.
  • CTR stacking kit
  • Available for stacking 2 or 3 CTR-6's
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 3 Rollers
Product Type Stacking Kit
Materiale Stainless Steel
Diametro (sistema imperiale) 0.3 in.
Diametro (sistema metrico) 8 mm
Peso (sistema imperiale) 1.4 lb.
Peso (sistema metrico) 0.6 kg
Colore Metal
Da utilizzare con (apparecchiatura) CTR-6
Quantità 1 Ea.