Learn More
Eppendorf™ Impilamento e regolazione
Codice prodotto. 15713695
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (applicazione):
Stack and Level >180 kg
Stack and Level <100 kg
Stack and Level 100 to 180 kg
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (applicazione) unitSize
15713695 Stack and Level <100 kg Pezzo
17161066 Stack and Level 100 to 180 kg Pezzo
17171066 Stack and Level >180 kg Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15713695 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 2277000006
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Stacking and leveling Incubators/Shakers
  • Stacking and leveling Incubators/Shakers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) Incubators and Shakers
Product Type Stack and Level Equipment
Da utilizzare con (applicazione) Stack and Level <100 kg