Learn More
BD Stain Droppers
Descrizione
To perform tests, squeeze the dropper to crush the ampule. Invert the dropper for convenient drop-by-drop dispensing.
- Dropper contains one-day supply of reagent or stain, hermetically sealed inside an ampule
- Strict quality controls assure uniformity and accuracy
Specifica
Specifica
| Quantità | 50 Pack |
| Certificazione/Conformità | CE |
| Formato | Dropper |
| Da utilizzare con (applicazione) | Used in wet amounts for examination of fungi |
| Requisiti di stoccaggio | 15° to 30°C |
| Tipo di colore | Lactophenol Cotton Blue |
| Volume (sistema metrico) | 0.5 mL |
| Product Type | Reagent/Stain Dropper |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- BD BBL Lactophenol Cotton Blue Stain Droppers, 50
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- P271-Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
- P330-Sciacquare la bocca.
- P331-NON provocare il vomito.
- P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: phenol, lactic acid