Learn More
Thermo Scientific™ Stained Brucella Suspensions
Rapidly detect and quantify specific antibodies to Brucella abortus and Brucella melitensis in sera with this stained suspension.
112.20€
Specifica
Content And Storage 2°C to 8°C
Descrizione Stained Brucella Suspensions
Include Stained Brucella Suspensions
Quantità 5 mL
Visualizza altre specifiche
Prodotti 1
Codice del prodotto Marca Descrizione Analiti rilevabili Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Analiti rilevabili Prezzo Quantità e disponibilità  
11923282
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
R30855501
Stained Brucella Suspensions Brucella abortus Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
Rapidly detect and quantify specific antibodies to Brucella abortus and Brucella melitensis in sera with Thermo Scientific™ Remel™ Stained Brucella Suspensions. Stained Brucella Suspensions are standardized, smooth suspensions of killed bacteria which have been stained to facilitate reading of agglutination tests.
Use Stained Brucella Suspensions for the qualitative detection of Brucella abortus and Brucella melitensis antibodies in sera in the investigation of pyrexia and in standard Widal tests1, 2, 3.
  • Identifies major groups of Brucella serotypes
  • Provides accurate, reliable results
  • Simple, easy-to-use tests
Serological tests are based on the fact that antibodies in serum, produced in response to exposure to bacterial antigens, will agglutinate bacterial suspensions which carry homologous antigens.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific™ brand.
Specifica
Specifica
2°C to 8°C
Stained Brucella Suspensions
Stained Brucella Suspensions
5 mL