Learn More
Brady™ StainerBondz Labels
Codice prodotto. 13591500
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema imperiale):
0.3 in.
0.9 in.
Altezza (sistema metrico):
0.7 cm
2.2 cm
Etichette per riga:
1
2
Quantità:
3000/Pk.
Dimensione della confezione:
1 ROLL
1 rotolo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema imperiale) Altezza (sistema metrico) Etichette per riga Quantità unitSize
13591500 0.3 in. 0.7 cm 1 3000/Pk. 1 rotolo
11533844 0.9 in. 2.2 cm 2 3000/Pk. 1 ROLL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13591500 Fornitore Brady™ N. del fornitore 108242
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Remain resistant when exposed to xylene and other chemicals that are commonly used in the slide staining process
  • Materiale B-481
  • Nastro serie R6400
  • Elimina la necessità di rimuovere la stampa e il rischio di deformazione o scolorimento delle etichette che renderebbero i codici a barre illeggibili
  • L'etichetta aderisce al vetrino
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2005/618/EC MCV
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Slide label ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP81, i5100, i6100, i7100, i7500, PR Plus, IP Series, THT 76 mm Core Printers
Etichette per riga 1
Modello THT-195-481-3
Quantità 3000/Pk.
Forma Rectangle
Dimensioni (sistema imperiale) 0.375 in H x 0.9 in W
Dimensioni (sistema metrico) 9.53 mm H x 22.86 mm W
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to +266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in.
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensioni (L x P) 9.53 x 22.86 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.3 in.
Altezza (sistema metrico) 0.7 cm
Alternate Part Number THT-195-481-3