Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per vetrini da microscopio StainerBondz™
Codice prodotto. 17811799 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 280
pezzi 320
pezzi 360
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Dimensione della confezione
17811799 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H) pezzi 320
17821789 26.67 mm (W) x 6.35 mm (H) pezzi 360
17871719 22.86 mm (W) x 9.53 mm (H) pezzi 320
17851759 22.86 mm (W) x 22.86 mm (H) pezzi 280
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 17811799 Fornitore Brady™ N. del fornitore 170886
In stock
Con le etichette in poliestere StainerBondz™ (B-481) è possibile creare facilmente etichette per vetrini da microscopio resistenti alle sostanze chimiche. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: disponibili in forme prefustellate per i vetrini e le cassette per campioni di tessuto più comunemente utilizzati, per i quali è richiesta una resistenza chimica superiore
  • Durevoli: resistono alle condizioni estreme della deparaffinazione, tra cui etanolo e xilene, e ai processi di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Lati stampabili Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Modello M5-194-481
N. per confezione 320 Label(s) / Box
Quantità 320
Size 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in
Spessore (sistema metrico) 0.0914 mm
Dimensioni (L x P) 22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M5-194-481