Learn More
Brady™ Etichette in poliestere opache per vetrini da microscopio StainerBondz™
Codice prodotto. 17871719
Click to view available options
Dimensions (LxW):
22.86 mm (W) x 19.05 mm (H)
22.86 mm (W) x 22.86 mm (H)
22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
26.67 mm (W) x 6.35 mm (H)
Dimensione della confezione:
pezzi 280
pezzi 320
pezzi 360
Codice prodotto. 17871719
Marca: Brady™ 170885
Con le etichette in poliestere StainerBondz™ (B-481) è possibile creare facilmente etichette per vetrini da microscopio resistenti alle sostanze chimiche. Stampa praticamente ovunque con una stampante per etichette palmare Brady.
  • Speciali: disponibili in forme prefustellate per i vetrini e le cassette per campioni di tessuto più comunemente utilizzati, per i quali è richiesta una resistenza chimica superiore
  • Durevoli: resistono alle condizioni estreme della deparaffinazione, tra cui etanolo e xilene, e ai processi di colorazione dei vetrini con ematossilina ed eosina
  • Adesive: realizzate con un adesivo acrilico permanente per un'adesione perfetta su superfici lisce in condizioni estreme
  • Certificazioni: RoHS Compliant 2011/65/UE (Pass 2015/863)
  • Per le prestazioni e le proprietà specifiche del materiale, consulta la scheda tecnica (TDS)
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Certificazione/Conformità 2011/65/EU, 2015/863
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Rivestimento None
Colore White
Finitura Opaco
Formato Die-cut
Materiale Polyester
Printable Sides Top
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Etichette
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Healthcare and Hospital labelling;General identification;Laboratory labelling
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP51;BMP53;M511;M510
Min. Operating Temperature (Metric) -80°C
Modello M5-195-481
N. per confezione 320 Label(s) / Box
Quantità 320
Size 22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -112°F to 266°F
Temperature Range (Metric) -80°C to 130°C
Spessore (sistema imperiale) 0.0036 in
Spessore (sistema metrico) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 22.86 mm (W) x 9.53 mm (H)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1in.
Larghezza (sistema metrico) 22.86 mm
Larghezza (sistema imperiale) area stampabile 22.86 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.375 in
Altezza area stampabile (sistema imperiale) 0.5 in.
Altezza (sistema metrico) 9.53 mm
Alternate Part Number M5-195-481