Learn More
Brady™ StainerBondz™ Slide Labels
Codice prodotto. 13158276
Cambia vista
Click to view available options
Etichette per riga:
4
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Etichette per riga unitSize
13158276 4 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13158276 Fornitore Brady™ N. del fornitore 804787
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Made from one of the most solvent-resistant materials in the lab industry
  • Made of B-481 material and coupled with R6400 series ribbon
  • White matte polyester
  • Remains resistant when exposed to xylene and other chemicals commonly used in the slide staining process
  • Bar codes remain readable and labels stay adhered to the slide
  • No print removal, no label buckling, and no discoloration
  • Brady IP™ enabled
Applications:
Slide Label Identification
Specifica
Certificazione/Conformità RoHS 2002/95/EC, MCV 2005/618/EC
Descrizione Thermal Transfer Printable Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Display Consignment
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Polyester
Lati stampabili Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Label
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) General identification, Slide label ID
Da utilizzare con (apparecchiatura) BBP™ 11, Brady 1244, Brady 1344 Printer
Etichette per riga 4
Quantità 2500/Roll
Forma Square
Temperature Range (Metric) -80°C to +130°C
Spessore (sistema metrico) 0.084 mm
Dimensioni (L x P) 0.9 x 0.9 in. (22.86 x 22.86 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Larghezza (sistema metrico) 2.28 cm
Altezza (sistema imperiale) 0.9 in.
Altezza (sistema metrico) 2.28 cm
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Diametro (sistema metrico) 2.54 cm
Alternate Part Number BPT-207-481