Learn More
Kartell™ Staining Jar with 2 Lids
Codice prodotto. 10419412
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
4/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10419412 4/Pk. pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419412 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0035300
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Staining Jar with 2 Lids provides evaporation free storage of staining liquids and allows a staining rack handle to be inserted.
  • Moulded in PMP
  • Supplied with 2 lids
  • One lid for use when dish is not in use, providing evaporation free storage of staining liquid
  • The other lid with special opening to allow handle of staining rack to be inserted
  • Xylene can cause etching after 2 days at room temperture
Specifica
Chiusura inclusa Closure Included
Materiale chiusura PMP
Forma del fondo Piatto
Colore Clear
Materiale PMP
Tipo Staining Jar
Quantità 4/Pk.
Dimensioni (L x P) 95 x 74 mm
Lunghezza (sistema metrico) 74 mm
Larghezza (sistema metrico) 95 mm
Altezza (sistema metrico) 63 mm