Learn More
Wheaton™ Staining Jar
Codice prodotto. 12828735 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Glass
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Codice prodotto. 12828735
Marca: Wheaton™ 276840
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
The chamber is designed with an extra tall lid to accept five single 25mm x 75mm and 25mm x 100mm slides or 10 slides back-to-back
The chamber is designed with an extra tall lid to accept five single 25mm x 75mm and 25mm x 100mm slides or 10 slides back-to-back. Manufactured from soda lime glass. Approximate inside dimensions (l x w x d), 26mm x 26mm x 90mm. Not autoclavable or microwaveable and not intended for use at temperatures below 15°C or above 80°C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Forma del fondo Piatto
Materiale Glass
Tipo Staining Jar
Include Lid
Lunghezza (sistema metrico) 26 mm
Larghezza (sistema metrico) 26 mm
Profondità (sistema metrico) 90 mm