Learn More
Marienfeld Superior™ Piastre per colorazione di vetro pressato con cavità
Codice prodotto. 15661819
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
15
Dimensione della confezione:
pezzi 15
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15661819 15 pezzi 15
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15661819 Fornitore Marienfeld Superior™ N. del fornitore 1800003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    445.06€
    265.20€ / pezzi 15
    Risparmia 179.86€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 03-12-2026
Usa Marienfeld Superior™ Piastre per colorazione di vetro pressato nel laboratorio chimico per campioni spot.
  • Prodotti da vetro pressato
  • Angoli arrotondati
Specifica
Materiale Vetro pressato soda-calcico
Tipo Piastre per colorazione con 12 cavità
Quantità 15
Lunghezza (sistema metrico) vetrino 79 mm
Larghezza (sistema metrico) vetrino 63 mm
Altezza (sistema metrico) 4 mm
Profondità (sistema metrico) 2 mm
Diametro (sistema metrico) 16 mm