Learn More
BRAND™ Slide Tray for Staining Troughs
Codice prodotto. 10309861 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Conteggio vetrini:
Fits up to 10 slides.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Conteggio vetrini Dimensione della confezione
10309861 Fits up to 10 slides. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10309861 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 472000
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Soda lime glass slide tray. For use with staining trough. (Order staining trough, tray and wire handle separately.)
  • Soda-lime glass construction
  • Staining tray for 10 slides
  • Dimensions (Lx W x H): 88 x 70 x 40mm
Note: For wire handle, see 11888391. For trough + lid, see 10049670.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Soda Lime Glass
Tipo Staining Tray
Da utilizzare con (applicazione) Staining
Include Tray
Conteggio vetrini Fits up to 10 slides.
Dimensioni (L x P) 91 x 70 mm
Dimensioni (L x P x A) 91 x 70 x 48 mm
Lunghezza (sistema metrico) 91 mm
Larghezza (sistema metrico) 70 mm
Altezza (sistema metrico) 48 mm