Learn More
Karl Hecht™ Staining Trough
Codice prodotto. 10573452
Cambia vista
Click to view available options
Product Type:
Complete Set
Spare Trough
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Product Type Dimensione della confezione
10573452 Spare Trough Pezzo
15974870 Complete Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10573452 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 41205002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.71€
    14.69€ / pezzi 1
    Risparmia 10.02€
    40% Sconto
Spedizione stimata: 17-12-2026
Allows for the staining of 10 microscope slides.
  • Glass trough with cover
  • Staining tray made of stainless steel
  • Suitable for microscope slides of approx. 76 x 26mm, width up to approx. 45mm
  • Spare part of glass trough also available
Specifica
Product Type Spare Trough
Colore Clear
Da utilizzare con (applicazione) Staining slides
Da utilizzare con (apparecchiatura) Slides of approx. 76 x 26 mm
Dimensioni (L x P x A) 9 x 7 x 6.5 cm