Learn More
Grant Instruments™ Stainles Steel Clamp for Flasks
Codice prodotto. 17725019
Cambia vista
Click to view available options
Capacità:
100 mL flask
1000 mL flask
250 mL flask
50 mL flask
500 mL flask
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità Dimensione della confezione
17725019 50 mL flask Pezzo
17795009 100 mL flask Pezzo
17705019 1000 mL flask Pezzo
17715019 250 mL flask Pezzo
17735019 500 mL flask Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17725019 Fornitore Grant Instruments™ N. del fornitore HSC50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.10€
    40.28€ / pezzi 1
    Risparmia 2.82€
    6% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
For use with Grant Instruments UP-168 platform that fits in ES-20/80
Clamp, stainless steel,flask, UP-168, platform,ES-20/80, Grant Instruments
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 50 mL flask
Product Type Clamp
Descrizione Tight fit clamp 50 mL - 50 mm dia. for UP-168
Da utilizzare con (apparecchiatura) UP-168