Learn More
B Braun™ Ago in acciaio inox al cromo-nichel con rivestimento sottile in silicone
Codice prodotto. 10438881
Cambia vista
Click to view available options
Calibro dell'ago:
18 G
20 G
21 G
23 G
27 G
Lunghezza (sistema metrico) ago:
20 mm
40 mm
50 mm
70 mm
80 mm
120 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
0.4 mm
0.6 mm
0.8 mm
0.9 mm
1.2 mm
Colore:
Blu
Giallo
Gray
Nullo
Verde
Dimensione della confezione:
pezzi 100
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Calibro dell'ago Lunghezza (sistema metrico) ago Diametro (sistema metrico) esterno Colore Dimensione della confezione
10438881 21 G 120 mm 0.8 mm Nullo pezzi 100
10123702 27 G 20 mm 0.4 mm Gray pezzi 100
10613111 21 G 40 mm 0.8 mm Verde pezzi 100
10626341 20 G 40 mm 0.9 mm Giallo pezzi 100
10722784 18 G 50 mm 1.2 mm Nullo pezzi 100
10350621 20 G 70 mm 0.9 mm Giallo pezzi 100
10214272 23 G 80 mm 0.6 mm Blu pezzi 100
10530855 21 G 80 mm 0.8 mm Verde pezzi 100
12684536 21 G 80 mm 0.8 mm Verde pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Codice prodotto. 10438881 Fornitore B Braun™ N. del fornitore 4665643
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Designed for patient comfort in a broad array of sizes. B Braun™ Hypodermic Needles provide a smooth surface with light silicone coating designed to minimize discomfort.
Unique, highly automated grinding and polishing process and low-friction lubrication is designed to achieve unequaled sharpness and ease of penetration. Transparent hub design provides high visibility to detect flashback.
  • Color-coded hubs conform to ISO 6009 for easy identity
  • Wide range of diameters and lengths
  • Gauges from 18G to 27G
  • Ultra-sharp, tri-beveled stainless steel designed to result in minimal pain
Specifica
Materiale Polypropylene (Hub), Stainless Chromium Nickel Steel
Colore Nullo
Calibro dell'ago 21 G
Diametro (sistema metrico) esterno 0.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'esecuzione di punture causando il minimo dolore, monouso
Senza lattice Sì
Product Type Ago
Lunghezza (sistema metrico) ago 120 mm
Stile del punto dell'ago Ultra-affilato lungo a tre smussature
Sterilità Sì