Learn More
Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long
Codice prodotto. 15829321 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
Diametro (sistema metrico) esterno:
39 mm
65 mm
90 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
15829321 100 mL 39 mm Pezzo
15839321 250 mL 65 mm Pezzo
15849321 500 mL 90 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15829321 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore 5005A100
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
View all promotions
Spedizione stimata: 07-01-2027
Designed to be easy to use and suitable for a range of liquids. Sampling Systems™ Stainless Dipper 600mm Long is ideal for obtaining a surface sample from a wide range of environments.
  • Manufactured in 316L Stainless Steel
  • Fully welded construction
  • Satin finish
  • Easy to use
  • For liquid sampling
Specifications
Product Type Dipper
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 39 mm
Lunghezza (sistema metrico) 600 mm