Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Black Phenolic Top and 3-Sided Frame
Protect your workers in the laboratory. Metro Stainless Lab Worktable helps to keep them safe with a phenolic top and corrosion-proof, stainless steel construction throughout the body.
1740.00€ - 2135.00€
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for lab
Capacità supporto carico (sistema imperiale) 600 lb.
Capacità portata carico (sistema metrico) 273 kg
Larghezza (sistema imperiale) 30 in.
Larghezza (sistema metrico) 76.2 cm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 8
Codice del prodotto Marca Product Type Dimensioni (L x P x A) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Product Type Dimensioni (L x P x A) Include Prezzo Quantità e disponibilità  
15957091
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTS30UPB
Stationary Table 29.75 x 30 x 36 in. (75.5 x 76.2 x 91.4 cm) 3 Sided frame
1740.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15937101
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTS36UPB
Stationary Table 35.75 x 30 x 36 in. (90.8 x 76.2 x 91.4 cm) 3 Sided frame
1835.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15917111
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTS48UPB
Stationary Table 47.75 x 30 x 36 in. (121.2 x 76.2 x 91.4 cm) 3 Sided frame
1970.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15997111
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTS60UPB
Stationary Table 59.75 x 30 x 36 in. (151.7 x 76.2 x 91.4 cm) 3 Sided frame
2095.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15987121
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTSM30UPB
Mobile Table 29.75 x 30 x 35.75 in. (75 x 76.2 x 91.1 cm) 3 Sided frame, adaptor insert
1770.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15947141
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTSM48UPB
Mobile Table 47.75 x 30 x 35.8 in. (121.2 x 76.2 x 91.1 cm) 3 Sided frame, adaptor insert
2000.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15967131
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTSM36UPB
Mobile Table 35.75 x 30 x 35.8 in. (90.8 x 76.2 x 91.1 cm) 3 Sided frame, adaptor insert
1865.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15917151
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Metro™
LTSM60UPB
Mobile Table 59.75 x 30 x 35.8 in. (151.7 x 76.2 x 91.1 cm) 3 Sided frame, adaptor insert
2135.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Order Info
Casters must be ordered separately.
Specifica
Specifica
Ideal for lab
273 kg
76.2 cm
600 lb.
30 in.
Stainless Steel