Learn More
Metro™ Stainless Lab Worktable, Stainless Island Top and 3-Sided Frame
Product Code. 15927101
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x W x H):
29.75 x 30 x 35 in.
35.75 x 30 x 35 in.
47.75 x 30 x 35 in.
59.75 x 30 x 35 in.
Includes:
3 Sided frame
3 Sided frame, adaptor insert
Product Type:
Mobile Table
Stationary Table
Unit Size:
Each
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x W x H) Includes Product Type Unit Size
15927101 35.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame Stationary Table Each
15987111 59.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame Stationary Table Each
15957131 35.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame, adaptor insert Mobile Table Each
15947091 29.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame Stationary Table Each
15937141 47.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame, adaptor insert Mobile Table Each
15907111 47.75 x 30 x 35 in. 3 Sided frame Stationary Table Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 missing translation for 'options'
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15927101 missing translation for 'mfr' Metro™ missing translation for 'supplierNo' LTS36UIS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Keep lab materials clean and safe. Metro Stainless Lab Worktable features Type 304 stainless steel construction throughout and 3-sided Frame providing corrosion-proof performance and stability you can count on.
  • Easily cleaned smooth surfaces
  • Mobile units can be easily moved to clean behind table area
  • Wide range of accessories and caster options available
Bestellinformation
Casters must be ordered separately.
Spezifikation
Product Type Stationary Table
Dimensions (L x W x H) 35.75 x 30 x 35 in.
For Use With (Application) Ideal for lab
Height (English) 35 in.
Height (Metric) 89 cm
Includes 3 Sided frame
Length (English) 35.75 in.
Length (Metric) 90.8 cm
Load Bearing Capacity (English) 600 lb.
Load Bearing Capacity (Metric) 273 kg
Width (English) 30 in.
Width (Metric) 76.2 cm
Material Stainless Steel
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.