Learn More
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel
Codice prodotto. 15511802 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
200mm
300mm
Altezza (sistema metrico):
107 mm
230 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) parte superiore Altezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
15511802 300mm 300 mm Pezzo
15859711 100mm 107 mm Pezzo
15869711 200mm 230 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15511802 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A716300
Spedizione stimata: 07-01-2027
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel are made from high quality Stainless Steel and suitable for hygienic and pharmaceutical applications.
  • High quality 316L Stainless Steel
  • Satin finish
  • Range of sizes available
  • Tri-ferrule fitting at spout base (BS4825-3)
Specifica
Diametro (sistema metrico) parte superiore 300mm
Diametro (sistema metrico) gambo 50mm
Materiale Stainless Steel
Altezza (sistema metrico) 300 mm
Include 1.5 in. ferrule on spout
Product Type Funnel