Learn More
Sampling Systems™ Stainless Powder Funnel
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
100mm
200mm
300mm
Altezza (sistema metrico):
107 mm
230 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- High quality 316L Stainless Steel
- Satin finish
- Range of sizes available
- Tri-ferrule fitting at spout base (BS4825-3)
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 200mm |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 38mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Altezza (sistema metrico) | 230 mm |
| Include | 1.5 in. ferrule on spout |
| Product Type | Funnel |