Learn More
Rogo Sampaic™ Pinze Adson in acciaio inox
Codice prodotto. 11762295
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
120 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
11762295 120 mm pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11762295 Fornitore Rogo Sampaic™ N. del fornitore FML001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.90€
    19.70€ / pezzi 10
    Risparmia 3.20€
    13% Sconto
Spedizione stimata: 22-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
With small, interlocking teeth to help hold and grasp tissue. Rogo Sampaic™ Adson Stainless Steel Forceps are excellent for use on dressing materials such as cotton and gauze during surgical procedures.
  • 120mm in length
  • Supplied in packs of 10
Specifica
Product Type Pinzette
Materiale Acciaio inox
Da utilizzare con (applicazione) Per dissezione
Quantità Confezione da 10
Stile punta Rotondo sottile
Lunghezza (sistema metrico) 120 mm