Learn More
Bochem™ Stainless Steel Alcohol Burner
Codice prodotto. 10577191
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
150 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10577191 150 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10577191 Fornitore Bochem™ N. del fornitore 7200
Spedizione stimata: 04-12-2026
Specifica
Product Type Alcohol Burner
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 150 mL
Diametro (sistema metrico) 85 mm
Altezza (sistema metrico) 65 mm
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 0.1 kg