Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Stainless Steel Alcohol Burners
Codice prodotto. 10251031
Cambia vista
Click to view available options
Include:
Adjustable Wick and Cap
Replacement Wick and Cap
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Include Dimensione della confezione
10251031 Adjustable Wick and Cap Pezzo
10126771 Replacement Wick and Cap Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10251031 Fornitore Usbeck Laborgeraete™ N. del fornitore 1500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-11-2026
Specifica
Product Type Spirit Burner
Materiale Stainless Steel
Capacità (sistema metrico) 60 mL
Include Adjustable Wick and Cap
N. per confezione 1 Ea.
Peso (sistema metrico) 75 g