Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Anion Exhchange Columns
Codice prodotto. 10573923
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
250 mm
Dimensione particelle:
7 μm
10 μm
Capacità di scambio anionico:
0.11 μeq/g
0.19 μeq/g
1.6 μeq/g
35 μeq/g
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensione particelle Capacità di scambio anionico unitSize
10573923 250 mm 7 μm 1.6 μeq/g Pezzo
11503504 50 mm 10 μm 0.19 μeq/g Pezzo
10452543 250 mm 7 μm 0.11 μeq/g Pezzo
11583504 - 10 μm 35 μeq/g Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10573923 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 79828
Spedizione stimata: 03-09-2026
Specifica
Capacità di scambio anionico 1.6 μeq/g
Descrizione PRP-X800
Capacità della colonna 2.56 meq/column
Dimensione particelle 7 μm
Fase stazionaria PRP-X800
Materiale Stainless Steel
Materiale di impaccamento PSDVB/Itaconate
Dimensione del poro 100 &‌Aring;
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 60°C
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm