Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Anion Exhchange Columns
Codice prodotto. 11583504
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione particelle:
7 μm
10 μm
Capacità di scambio anionico:
0.11 μeq/g
0.19 μeq/g
1.6 μeq/g
35 μeq/g
Dimensione della confezione:
Pezzo
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
250 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione particelle Capacità di scambio anionico Dimensione della confezione Lunghezza (sistema metrico)
11583504 10 μm 35 μeq/g Pezzo -
10573923 7 μm 1.6 μeq/g Pezzo 250 mm
11503504 10 μm 0.19 μeq/g Pezzo 50 mm
10452543 7 μm 0.11 μeq/g Pezzo 250 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11583504 Fornitore Hamilton™ N. del fornitore 79363
Spedizione stimata: 28-12-2026
Specifica
Capacità di scambio anionico 35 μeq/g
Descrizione PRP-X200
Dimensione particelle 10 μm
Fase stazionaria PRP-X200
Materiale Stainless Steel
Materiale di impaccamento PSDVB/Sulfonic Acid
Temperatura (sistema metrico) 5°C to 60°C
Tipo USP L22
Diametro (sistema metrico) interno 4.1 mm
Diametro (sistema metrico) 4.1 mm