Descrizione
- Crevice free
- Satin finish
- Flat cut rim on bowl
- 316L Stainless Steel
Specifica
Specifica
| Product Type | Bailer (Heavy-duty) |
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 4 L |
| Diametro (sistema metrico) | 270 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 415 mm |