Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers
Codice prodotto. 15839611 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
4 L
Lunghezza (sistema metrico):
285 mm
340 mm
415 mm
Diametro (sistema metrico):
170 mm
210 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15839611
Marca: Sampling Systems™ A2961
Suitable for use in Pharmaceutical, Chemical and Hygienic applications. Sampling Systems™ Stainless Steel Bailers have a fully welded handle to give a hygienic, crevice free finish.
  • Crevice free
  • Satin finish
  • Flat cut rim on bowl
  • 316L Stainless Steel
Specifica
Product Type Bailer (Heavy-duty)
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1 L
Diametro (sistema metrico) 170 mm
Lunghezza (sistema metrico) 285 mm