Learn More
De Buyer™ Placca di cottura in acciaio inox
Codice prodotto. 15309262
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
190 x 240 x 20 mm
325 x 265 x 20 mm
400 x 300 x 20 mm
530 x 325 x 20 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P x A) unitSize
15309262 190 x 240 x 20 mm Pezzo
11909915 400 x 300 x 20 mm Pezzo
11989815 325 x 265 x 20 mm Pezzo
11999905 530 x 325 x 20 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15309262 Fornitore De Buyer™ N. del fornitore 3201.24
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use this De Buyer™ Stainless-Steel Culinary Tray with straight edges for baking, presentation and food storage. The tray is robust, sturdy and undeformable and has a mirror-like finish.
  • 1mm thickness
  • Mirror-like finish
  • Can be used with a silicone mat or baking paper for cold forming (easier mould release) and cooking
  • Provides support for de Buyer metal moulds, rings and frames
  • Resists very low temperatures and humidity
Specifica
Dimensioni (L x P) 190 x 240 mm
Dimensioni (L x P x A) 190 x 240 x 20 mm
Altezza (sistema metrico) 2 cm
Lunghezza (sistema metrico) 19 cm
Materiale Stainless Steel
Tipo Pastry Tray
Larghezza (sistema metrico) 24 cm
Quantità 1 Each
Forma Forma rettangolare
Spessore 1 mm