Learn More
VACUUBRAND™ Stainless Steel Ball Valve
410.00€ - 1095.00€
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10039440
|
VACUUBRAND™
20675504 |
Ball Valve VKE 16 | Diameter: 16 mm |
410.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10085401
|
VACUUBRAND™
20675506 |
Ball Valve VKE 40 | Diameter: 40 mm |
1095.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10708031
|
VACUUBRAND™
20675505 |
Ball Valve VKE 25 | Diameter: 25 mm |
635.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Specifica
Stainless Steel | |
1 Each |