Learn More
Miele Professional™ Accessori per termodisinfettori di grandi dimensioni
Codice prodotto. 10179951 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
:
Dimensions (D x W x H): 700 x 900 x 300mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10179951 Dimensions (D x W x H): 700 x 900 x 300mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10179951 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 5818100
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Base chiusa UE 30-90/70-78 per il sollevamento dell'apparecchio, profondità 70 cm, larghezza 90 cm
Adatto a tutte le macchine, larghezza 90 cm, profondità 70 cm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale acciaio inox
Product Type Zoccolo
Altezza (sistema metrico) 300mm
Larghezza (sistema metrico) 900mm