Learn More
CELLPATH STAINLESS STEEL BASE MOULD
Codice prodotto. 30226273
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 5
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30226273 Gray pezzi 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30226273 Fornitore CELLPATH N. del fornitore GBB151405A
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.46€
    23.20€ / pezzi 5
    Risparmia 7.26€
    23% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Stainless Steel Base Moulds put an end to the extensive trimming of wax. Made from high-quality stainless steel presents a time saving and reduction of wax wastage compared to using inappropriately sized moulds when large numbers of blocks are prepared.
  • Key Benefits:
  • Reusable
  • Stackable to reduce storage space
  • A wide range of sizes available
  • Internal round corners enable the easy removal of the wax block
Specifica
Product Type Base Mold
Materiale Stainless Steel
Colore Gray
Lunghezza (sistema metrico) 15 mm
Larghezza (sistema metrico) 15 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 15 mm
Larghezza (sistema imperiale) 15 mm
Profondità (sistema metrico) 5 mm
Profondità (sistema imperiale) 5 mm