Learn More
JP Selecta™ Wire Baskets
Codice prodotto. 12022804
Cambia vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Outside:
360 mm
440 mm
Altezza (sistema metrico) esterno:
220 mm
280 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diameter (Metric) Outside Altezza (sistema metrico) esterno Dimensione della confezione
12022804 440 mm 220 mm Pezzo
12092754 360 mm 280 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12022804 Fornitore JP Selecta™ N. del fornitore 1000780
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    449.00€
    245.53€ / pezzi 1
    Risparmia 203.47€
    45% Sconto
Spedizione stimata: 10-02-2027
Manufactured from AISI 304 stainless steel.
  • With electro-bright finish
  • Designed to fit Selecta autoclaves
  • Available in a range of sizes
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Diameter (Metric) Outside 440 mm
Altezza (sistema metrico) esterno 220 mm
Product Type Basket
Features 4 Divider compartments basket
Materiale Stainless Steel
Quantità 1