Learn More
Scientific Industries Stainless Steel Beads
Codice prodotto. 17211762 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro sonda (sistema metrico):
2.4 mm
3.2 mm
5.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro sonda (sistema metrico) Dimensione della confezione
17211762 5.0 mm pezzi 100
17291752 2.4 mm pezzi 100
17201762 3.2 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17211762 Fornitore Scientific Industries N. del fornitore 83041298
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Stainless Steel Beads come in a variety of sizes and are designed for use in bead beating procedures with Bead Genie bead beater
  • Can be cleaned and reused
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Beads
Diametro sonda (sistema imperiale) 0.1968 in.
Diametro sonda (sistema metrico) 5.0 mm
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) Bead Beating
Da utilizzare con (apparecchiatura) Bead Genie
Modello SI-BS05
Quantità confezione 100 Pk.