Descrizione
- Can be cleaned and reused
Specifica
Specifica
| Product Type | Beads |
| Diametro sonda (sistema imperiale) | 0.0945 in. |
| Diametro sonda (sistema metrico) | 2.4 mm |
| Materiale | Stainless Steel |
| Da utilizzare con (applicazione) | Bead Beating |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Genie |
| Modello | SI-BS02 |
| Quantità confezione | 100 Pk. |