Learn More
Cole Parmer Stainless Steel Beaker
Codice prodotto. 15376821 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
stainless steel beaker
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
15376821 stainless steel beaker
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15376821 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0720690
Trusted Glassware Deals
Usa il codice promozionale 28509
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Colel Parmer Stainless Steel Beaker prevents sample contamination
  • Constructed of durable 304 medium gauge stainless steel for easy cleaning
  • Recessed covers are ideal for maximizing storage space.
  • Cover must be purchased separately
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 12 qt.
Capacità (sistema metrico) 11.4 L
Materiale Stainless Steel