Learn More
Socorex™ Stainless Steel Bent Drenching Cannula
Codice prodotto. 10242873
Cambia vista
Click to view available options
Diametro della sfera (sistema metrico):
1.6 mm
3.0 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro della sfera (sistema metrico) Dimensione della confezione
10242873 1.6 mm pezzi 2
10062593 3.0 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10242873 Fornitore Socorex™ N. del fornitore 376.16102B
Spedizione stimata: 11-12-2026
Specifications
Autoclavabile Autoclavable
Product Type Drenching Cannula
Materiale Stainless Steel
Da utilizzare con (applicazione) For safe animal mouth and nose feeding
Lunghezza (sistema metrico) 102 mm
Diametro della sfera (sistema metrico) 1.6 mm