Learn More
Sampling Systems™ Stainless Steel Bottle
Codice prodotto. 15819721 Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Diametro (sistema metrico):
83 mm
102 mm
Altezza (sistema metrico):
148 mm
178 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) unitSize
15819721 1000 mL 102 mm 178 mm Pezzo
15829721 500 mL 83 mm 148 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15819721 Fornitore Sampling Systems™ N. del fornitore A8361000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Store liquids and powders securely with this range of high quality Stainless Steel Containers. Sampling Systems™ Stainless Steel Bottle is ideal for storing and transporting powders and liquids.
  • Multi-purpose containers
  • Robust construction
  • Crevice free interior
  • Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
  • All welds ground and polished
  • Complete with lid, silicone gasket (FDA Compliant) and clampband
  • 316L stainless steel body and lid
Specifica
Materiale Stainless Steel (316L)
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Tri Ferrule
Diametro (sistema metrico) 102 mm
Altezza (sistema metrico) 178 mm