Descrizione
- Multi-purpose containers
- Robust construction
- Crevice free interior
- Standard lid (tri-ferrule style BS 4825-3)
- All welds ground and polished
- Complete with lid, silicone gasket (FDA Compliant) and clampband
- 316L stainless steel body and lid
Specifica
Specifica
| Materiale | Stainless Steel (316L) |
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Tipo di chiusura | Tri Ferrule |
| Diametro (sistema metrico) | 83 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 148 mm |