Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof Basic Without Hooks Handle Skirtband or Lid
Codice prodotto. 30284988
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284988 3 L Pezzo
30284980 1 L Pezzo
30284947 2 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30284988 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 516033
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.45€
    115.00€ / pezzi 1
    Risparmia 23.45€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel bottle, acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 3 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)