Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof With Lid, With Skirtband
Codice prodotto. 30285031
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
6 L
8 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285031 6 L Pezzo
30284899 4 L Pezzo
30284870 8 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30285031 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5160361
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    226.85€
    191.20€ / pezzi 1
    Risparmia 35.65€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 6 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)