Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof With Lid, Without Skirtband
Codice prodotto. 30284976
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284976 2 L Pezzo
30284969 1 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30284976 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5160321
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.14€
    139.30€ / pezzi 1
    Risparmia 26.84€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)