Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle - Acid Proof Without Lid Without Skirtband
Codice prodotto. 30285039
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
2 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285039 2 L Pezzo
30284907 1 L Pezzo
30284975 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30285039 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5160320
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.32€
    114.00€ / pezzi 1
    Risparmia 22.32€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel bottle - acid proof. Made of 1 mm stainless steel (EN1.4404). Intended for antibiotics, vaccines, chemicals and liquids. Manufactured in Sweden.
  • Highest quality in stainless steel.
  • Acid proof 316L/1.4404.
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 2 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel (316L)