Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Base Without Hooks Handle Skirtband or Lid
Codice prodotto. 30285065
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285065 1 L Pezzo
30285007 1.5 L pezzi 10
30284924 2 L Pezzo
30284867 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30285065 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506031
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    80.00€
    71.80€ / pezzi 1
    Risparmia 8.20€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 1 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel