Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle With Lid With Skirtband
Codice prodotto. 30284917
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284917 4 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284917 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 5060341
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    164.00€
    147.20€ / pezzi 1
    Risparmia 16.80€
    10% Sconto
Spedizione stimata: 01-12-2026
Highest quality stainless steel bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 4 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel