Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle With Lid Without Skirtband
Codice prodotto. 30284901
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30284901 1.5 L pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30284901 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506031,51
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1299.30€
    1087.00€ / pezzi 10
    Risparmia 212.30€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 1.5 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel