Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Without Lid With Skirtband
Codice prodotto. 30285027
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
4 L
5 L
6 L
8 L
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285027 10 L Pezzo
30285023 4 L Pezzo
30284952 5 L Pezzo
30284979 6 L Pezzo
30284891 8 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 30285027 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 50603100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.60€
    146.20€ / pezzi 1
    Risparmia 27.40€
    15% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel Bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 10 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel