Learn More
Amsta Rostfritt Stainless Steel Bottle Without Lid, Without Skirtband
Codice prodotto. 30285062
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1 L
1.5 L
2 L
3 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
30285062 1.5 L pezzi 10
30284864 1 L Pezzo
30285054 2 L Pezzo
30284994 3 L Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 30285062 Fornitore Amsta Rostfritt N. del fornitore 506031,50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1075.65€
    897.00€ / pezzi 10
    Risparmia 178.65€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 21-12-2026
Highest quality stainless steel Bottle. Manufactured in Sweden.
  • Stainless steel 304 /1.4301
Specifica
Product Type Pail
Capacità (sistema metrico) 1.5 L
Colore Silver
Materiale Stainless Steel