Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray
15 mm stainless steel bottom drip tray
187.00€ - 413.00€
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Descrizione | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
17109764
|
Memmert™
HPP260ECOB29722 |
HPP260eco |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17109864
|
Memmert™
HPP750ECOB34055 |
HPP750eco | Only in connection with option K1 |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17119854
|
Memmert™
HPP750ECOB04362 |
HPP750eco | Not in connection with option K1 |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17139664
|
Memmert™
HPP110ECOB04359 |
HPP110eco | Not in connection with option K1 |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160045
|
Memmert™
IPP1060ECOB29769 |
IPP1060eco | Not in connection with option K1 |
413.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17160165
|
Memmert™
IPP260ECOB29722 |
IPP260eco |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17170245
|
Memmert™
IPP750ECOB04362 |
IPP750eco | Not in connection with option K1 |
357.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17179624
|
Memmert™
HPP1060ECOB29769 |
HPP1060eco | Not in connection with option K1 |
413.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
17180205
|
Memmert™
IPP410ECOB29722 |
IPP410eco |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17189804
|
Memmert™
HPP410ECOB29722 |
HPP410eco |
229.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17190075
|
Memmert™
IPP110ECOB04359 |
IPP110eco | Not in connection with option K1 |
187.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- May affect the temperature distribution
- 15 mm
Specifica
15 mm |