Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UF1060, 15 mm
Codice prodotto. 17518805 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UF1060 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) unitSize
17518805 UF1060 Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17518805 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UF1060B29769
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UF1060 Oven
Tipo Bottom Drip Tray
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm