Learn More
Memmert™ Stainless Steel Bottom Drip Tray for UN260, 15 mm
Codice prodotto. 17569955 Sfoglia Tutto Memmert Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
UN260 Oven
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con (apparecchiatura) Dimensione della confezione
17569955 UN260 Oven Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17569955 Fornitore Memmert™ N. del fornitore UN260B29722
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-12-2026
Non-perforated bottom drip trays constructed of stainless steel.
  • Accessory
  • May affect temperature distribution
  • Constructed of stainless steel
  • Rim height: 15 mm
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) UN260 Oven
Tipo Bottom Drip Tray
Materiale Acciaio inox
Altezza (sistema metrico) Rim: 15 mm
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.